4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500201-1G PC500201-250MG
APOSPC500201-1GEA 1220 EUR
APOSPC500201-1G APOSPC500201-250MG
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27664923
CAS nummer: 1823917-95-8