4-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-3-fluoro-o-anisidine, 6-Amino-3-bromo-2-fluoroanisole
PC500208-1G PC500208-5G PC500208-250MG
APOSPC500208-1GEA 290 EUR
APOSPC500208-1G APOSPC500208-5G APOSPC500208-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₇BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22570403
CAS nummer: 1137869-95-4