4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde, 3-Bromo-2-fluoro-6-formylphenol
PC500210-1G PC500210-250MG PC500210-100MG
APOSPC500210-1GEA 121 EUR
APOSPC500210-1G APOSPC500210-250MG APOSPC500210-100MG
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.008 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23705524
CAS nummer: 1427373-29-2