2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500219-1G PC500219-250MG PC500219-5G
APOSPC500219-1GEA 217 EUR
APOSPC500219-1G APOSPC500219-250MG APOSPC500219-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂F₅N
MW: 207.1 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27937181
CAS nummer: 1806333-92-5
UN: 3276
ADR: 6.1 III