2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500223-1G PC500223-250MG
APOSPC500223-1GEA 424 EUR
APOSPC500223-1G APOSPC500223-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27937180
CAS nummer: 134099-24-4