2,4-Difluoro-5-hydroxybenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500224-1G PC500224-250MG
APOSPC500224-1GEA 555 EUR
APOSPC500224-1G APOSPC500224-250MG
2,4-Difluoro-5-hydroxybenzotrifluoride
2,4-Difluoro-5-hydroxybenzotrifluoride
Formule: C₇H₃F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27937185
CAS nummer: 1632283-20-5
UN: 3265
ADR: 8,III