2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500226-1G PC500226-250MG PC500226-5G
APOSPC500226-1GEA 900 EUR
APOSPC500226-1G APOSPC500226-250MG APOSPC500226-5G
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₅O₂
MW: 226.1 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631617
CAS nummer: 261945-01-1