2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500227-1G PC500227-250MG PC500227-5G
APOSPC500227-1GEA 58.4 EUR
APOSPC500227-1G APOSPC500227-250MG APOSPC500227-5G
2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27937175
CAS nummer: 1202679-47-7