2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,5-Difluoro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC500228-1G PC500228-250MG
APOSPC500228-1GEA 146 EUR
APOSPC500228-1G APOSPC500228-250MG
2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂F₅NO₂
MW: 227.088 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16659985
CAS nummer: 35010-29-8