2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500230-1G PC500230-250MG
APOSPC500230-1GEA 409 EUR
APOSPC500230-1G APOSPC500230-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂F₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631621
CAS nummer: 261945-18-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III