5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500234-1G PC500234-5G PC500234-10G
APOSPC500234-1GEA 135 EUR
APOSPC500234-1G APOSPC500234-5G APOSPC500234-10G
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrF₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631614
CAS nummer: 261945-71-5