2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500240-1G PC500240-250MG
APOSPC500240-1GEA 658 EUR
APOSPC500240-1G APOSPC500240-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formule: C₉H₄BrF₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27937167
CAS nummer: 1823271-81-3
UN: 3265
ADR: 8,III