2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500243-1G PC500243-250MG PC500243-5G
APOSPC500243-1GEA 137 EUR
APOSPC500243-1G APOSPC500243-250MG APOSPC500243-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
Formule: C₆H₃ClFIO
MW: 272.443 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22628048
CAS nummer: 148254-33-5