5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl triflate
PC500246-1G PC500246-250MG PC500246-5G
APOSPC500246-1GEA 157 EUR
APOSPC500246-1G APOSPC500246-250MG APOSPC500246-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₂BrClF₄O₃S
MW: 357.505 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27937161
CAS nummer: 1820619-90-6
UN: 3265
ADR: 8 III