4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Amino-2-chloro-4-fluoroanisole
PC500247-1G PC500247-250MG PC500247-5G
APOSPC500247-1GEA 220 EUR
APOSPC500247-1G APOSPC500247-250MG APOSPC500247-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
Formule: C₇H₇ClFNO
MW: 175.588 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17169196
CAS nummer: 91167-85-0