4-Bromo-5-fluoro-2-iodoaniline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC500251-1G PC500251-5G
APOSPC500251-1GEA 132 EUR
APOSPC500251-1G APOSPC500251-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodoaniline 95+%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodoaniline
Formule: C₆H₄BrFIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26386356
CAS nummer: 1219741-79-3