5-Bromo-6-fluoro-2-oxindole, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500252-1G PC500252-250MG
APOSPC500252-1GEA 829 EUR
APOSPC500252-1G APOSPC500252-250MG
5-Bromo-6-fluoro-2-oxindole, tech
5-Bromo-6-fluoro-2-oxindole
Formule: C₈H₅BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26086914
CAS nummer: 944805-66-7