5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500256-1G PC500256-250MG
APOSPC500256-1GEA 468 EUR
APOSPC500256-1G APOSPC500256-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Formule: C₈H₅BrFNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27429289
CAS nummer: 1598963-13-3