2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl triflate
PC500261-1G PC500261-250MG
APOSPC500261-1GEA 351 EUR
APOSPC500261-1G APOSPC500261-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₂ClF₄IO₃S
MW: 404.505 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27937160
CAS nummer: 1820607-92-8
UN: 3265
ADR: 8 III