2-Bromo-4-fluoro-5-nitroanisole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500265-1G PC500265-250MG PC500265-5G
APOSPC500265-1GEA 460 EUR
APOSPC500265-1G APOSPC500265-250MG APOSPC500265-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-nitroanisole 95%
2-Bromo-4-fluoro-5-nitroanisole
Formule: C₇H₅BrFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27975461
CAS nummer: 84478-77-3