6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500274-1G PC500274-250MG
APOSPC500274-1GEA 386 EUR
APOSPC500274-1G APOSPC500274-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄FNO₄
Smeltpunt: 80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27975498
CAS nummer: 38225-97-7