6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500289-1G PC500289-250MG
APOSPC500289-1GEA 322 EUR
APOSPC500289-1G APOSPC500289-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27975499
CAS nummer: 1820648-09-6