6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500298-1G PC500298-250MG
APOSPC500298-1GEA 409 EUR
APOSPC500298-1G APOSPC500298-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄FNO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27975496
CAS nummer: 1820639-38-0