2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500303-1G PC500303-250MG
APOSPC500303-1GEA 220 EUR
APOSPC500303-1G APOSPC500303-250MG
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄NO
MW: 205.109 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27975490
CAS nummer: 1823891-92-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III