2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500305-1G PC500305-250MG
APOSPC500305-1GEA 254 EUR
APOSPC500305-1G APOSPC500305-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₅O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27975469
CAS nummer: 1309597-24-7