4-Fluoro-5-iodo-2-methylanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500306-1G PC500306-250MG PC500306-5G
APOSPC500306-1GEA 290 EUR
APOSPC500306-1G APOSPC500306-250MG APOSPC500306-5G
4-Fluoro-5-iodo-2-methylanisole
4-Fluoro-5-iodo-2-methylanisole
Formule: C₈H₈FIO
Smeltpunt: 40…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19440267
CAS nummer: 741716-19-8