2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500307-1G PC500307-250MG PC500307-5G
APOSPC500307-1GEA 333 EUR
APOSPC500307-1G APOSPC500307-250MG APOSPC500307-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₄BF₅O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD27975470
CAS nummer: 2250114-85-1