2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500312-1G PC500312-250MG
APOSPC500312-1GEA 555 EUR
APOSPC500312-1G APOSPC500312-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂F₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27975487
CAS nummer: 1803828-56-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III