2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500314-1G PC500314-250MG
APOSPC500314-1GEA 70.1 EUR
APOSPC500314-1G APOSPC500314-250MG
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27975486
CAS nummer: 1823327-58-7