2-Amino-4-fluoro-6-methylphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC500315-1G PC500315-250MG
APOSPC500315-1GEA 275 EUR
APOSPC500315-1G APOSPC500315-250MG
2-Amino-4-fluoro-6-methylphenol
2-Amino-4-fluoro-6-methylphenol
Formule: C₇H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19214250
CAS nummer: 133788-81-5