5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500317-1G PC500317-250MG
APOSPC500317-1GEA 514 EUR
APOSPC500317-1G APOSPC500317-250MG
5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
Formule: C₈H₁₀FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20714261
CAS nummer: 77153-73-2