2-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500320-1G PC500320-250MG
APOSPC500320-1GEA 395 EUR
APOSPC500320-1G APOSPC500320-250MG
2-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27975492
CAS nummer: 1807176-08-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III