2',6'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500321-1G PC500321-5G
APOSPC500321-1GEA 351 EUR
APOSPC500321-1G APOSPC500321-5G
2',6'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2',6'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27975472
CAS nummer: 1288987-71-2