2-Fluoro-5-iodo-4-methylanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500322-1G PC500322-250MG
APOSPC500322-1GEA 205 EUR
APOSPC500322-1G APOSPC500322-250MG
2-Fluoro-5-iodo-4-methylanisole
2-Fluoro-5-iodo-4-methylanisole
Formule: C₈H₈FIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27975454
CAS nummer: 1823867-60-2