2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500327-1G PC500327-250MG
APOSPC500327-1GEA 690 EUR
APOSPC500327-1G APOSPC500327-250MG
2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₈F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27975466
CAS nummer: 1823815-55-9