4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500328-1G PC500328-250MG PC500328-5G
APOSPC500328-1GEA 146 EUR
APOSPC500328-1G APOSPC500328-250MG APOSPC500328-5G
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol 95%
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol
Formule: C₇H₆FIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16987811
CAS nummer: 900175-53-3