3-Fluoro-2-iodophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500356-1G PC500356-250MG PC500356-5G
APOSPC500356-1GEA 308 EUR
APOSPC500356-1G APOSPC500356-250MG APOSPC500356-5G
3-Fluoro-2-iodophenol
3-Fluoro-2-iodophenol
Formule: C₆H₄FIO
MW: 237.998 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08166555
CAS nummer: 863870-85-3