2-Chloro-4-fluoro-3-methylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500362-1G PC500362-250MG
APOSPC500362-1GEA 328 EUR
APOSPC500362-1G APOSPC500362-250MG
2-Chloro-4-fluoro-3-methylaniline
2-Chloro-4-fluoro-3-methylaniline
Formule: C₇H₇ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13193244
CAS nummer: 90292-63-0