2-Bromo-5-fluoro-3-methylaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500365-1G PC500365-250MG PC500365-5G
APOSPC500365-1GEA 380 EUR
APOSPC500365-1G APOSPC500365-250MG APOSPC500365-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-methylaniline 97%
2-Bromo-5-fluoro-3-methylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27975494
CAS nummer: 1463053-93-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III