2-Bromo-6-methoxybenzotrifluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl ether
PC500370-1G PC500370-250MG PC500370-5G
APOSPC500370-1GEA 58.4 EUR
APOSPC500370-1G APOSPC500370-250MG APOSPC500370-5G
2-Bromo-6-methoxybenzotrifluoride 95%
2-Bromo-6-methoxybenzotrifluoride
Formule: C₈H₆BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13194484
CAS nummer: 1214345-25-1