3-Bromo-6-fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC500371-1G PC500371-5G
APOSPC500371-1GEA 440 EUR
APOSPC500371-1G APOSPC500371-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrobenzyl bromide
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27975445
CAS nummer: 1807263-82-6