3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-[3-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC500373-1G PC500373-250MG
APOSPC500373-1GEA 0 EUR
APOSPC500373-1G APOSPC500373-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formule: C₉H₅BrClF₃O₂
MW: 317.487 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27975441
CAS nummer: 1796558-59-2
UN: 3265
ADR: 8 III