2-Bromo-4-iodobenzotrifluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC500388-1G PC500388-250MG PC500388-5G
APOSPC500388-1GEA 388 EUR
APOSPC500388-1G APOSPC500388-250MG APOSPC500388-5G
2-Bromo-4-iodobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrF₃I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22491025
CAS nummer: 1369927-31-0