3-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC500389-1G PC500389-25G PC500389-5G
APOSPC500389-1GEA 128 EUR
APOSPC500389-1G APOSPC500389-25G APOSPC500389-5G
3-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
3-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃F₄I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07771984
CAS nummer: 132554-73-5