4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500421-1G PC500421-250MG PC500421-5G
APOSPC500421-1GEA 61.4 EUR
APOSPC500421-1G APOSPC500421-250MG APOSPC500421-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Smeltpunt: 152…154 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19686184
CAS nummer: 1349708-91-3