2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500431-1G PC500431-250MG PC500431-5G
APOSPC500431-1GEA 106 EUR
APOSPC500431-1G APOSPC500431-250MG APOSPC500431-5G
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄FNO₅
MW: 201.109 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26853061
CAS nummer: 1565054-28-5