5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500443-1G PC500443-250MG
APOSPC500443-1GEA 622 EUR
APOSPC500443-1G APOSPC500443-250MG
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847142
CAS nummer: 1260903-35-2