3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500460-1G PC500460-250MG PC500460-5G
APOSPC500460-1GEA 713 EUR
APOSPC500460-1G APOSPC500460-250MG APOSPC500460-5G
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18378684
CAS nummer: 89540-20-5
UN: 3261
ADR: 8,III