2,3-Difluoro-4-iodobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500461-1G PC500461-250MG PC500461-5G
APOSPC500461-1GEA 319 EUR
APOSPC500461-1G APOSPC500461-250MG APOSPC500461-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzonitrile
2,3-Difluoro-4-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₂IN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28014018
CAS nummer: 943830-91-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III