4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500463-1G PC500463-250MG PC500463-5G
APOSPC500463-1GEA 713 EUR
APOSPC500463-1G APOSPC500463-250MG APOSPC500463-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11179690
CAS nummer: 361456-46-4
UN: 3261
ADR: 8,III